1-Bromo-1,1-difluoro-2,4-pentanedione
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450135-1G PC450135-5G
APOSPC450135-1GEA 819 DKK
APOSPC450135-1G APOSPC450135-5G
1-Bromo-1,1-difluoro-2,4-pentanedione
1-Bromo-1,1-difluoro-2,4-pentanedione
Formel: C₅H₅BrF₂O₂
Molekylvægt: 214.993 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18074350
CAS-nummer: 164342-73-8