1-(Perfluorohexyl)docosane 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC450134-1G
PC450134-250MG
APOSPC450134-1GEA
3060
DKK
APOSPC450134-1G
APOSPC450134-250MG
1-(Perfluorohexyl)docosane 95%
1-(Perfluorohexyl)docosane
Formel:
C₂₈H₄₅F₁₃ Smeltepunkt: 53…55 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD28135666 CAS-nummer: 825651-73-8 |