4-[(2,2,2-Trifluoroethyl)amino]phenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450131-1G PC450131-5G
APOSPC450131-1GEA 1220 DKK
APOSPC450131-1G APOSPC450131-5G
4-[(2,2,2-Trifluoroethyl)amino]phenol
4-[(2,2,2-Trifluoroethyl)amino]phenol
Formel: C₈H₈F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18074381
CAS-nummer: 1011805-88-1