5,5,5-Trifluoropentan-2-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC450130-1G PC450130-250MG PC450130-5G
APOSPC450130-1GEA 2430 DKK
APOSPC450130-1G APOSPC450130-250MG APOSPC450130-5G
5,5,5-Trifluoropentan-2-ol
5,5,5-Trifluoropentan-2-ol
Formel: C₅H₉F₃O
Kogepunkt: 130…131 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD20353526
CAS-nummer: 352-58-9