2-Ethoxy-5-fluoropyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450129-1G PC450129-5G
APOSPC450129-1GEA 866 DKK
APOSPC450129-1G APOSPC450129-5G
2-Ethoxy-5-fluoropyrimidine
2-Ethoxy-5-fluoropyrimidine
Formel: C₆H₇FN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972862
CAS-nummer: 17148-48-0