2-Ethoxy-5-fluoropyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450129-1G
PC450129-5G
APOSPC450129-1GEA
866
DKK
APOSPC450129-1G
APOSPC450129-5G
2-Ethoxy-5-fluoropyrimidine
2-Ethoxy-5-fluoropyrimidine
Formel:
C₆H₇FN₂O Molekylvægt: 142.131 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04972862 CAS-nummer: 17148-48-0 |