2-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450127-1G PC450127-5G
APOSPC450127-1GEA 1060 DKK
APOSPC450127-1G APOSPC450127-5G
2-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazole
2-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazole
Formel: C₈H₄F₃NS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00065209
CAS-nummer: 14468-40-7