2-(Chlorodifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450125-1G
PC450125-5G
APOSPC450125-1GEA
1970
DKK
APOSPC450125-1G
APOSPC450125-5G
2-(Chlorodifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
2-(Chlorodifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Formel:
C₈H₄ClF₂NO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD18074399 CAS-nummer: 212311-54-1 |