2-(Chlorodifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450125-1G PC450125-5G
APOSPC450125-1GEA 1970 DKK
APOSPC450125-1G APOSPC450125-5G
2-(Chlorodifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
2-(Chlorodifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Formel: C₈H₄ClF₂NO
Molekylvægt: 203.573 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18074399
CAS-nummer: 212311-54-1