4,6-Bis(trifluoromethyl)-2(1H)-pyrimidinone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC450124-1G PC450124-250MG
APOSPC450124-1GEA 7250 DKK
APOSPC450124-1G APOSPC450124-250MG
4,6-Bis(trifluoromethyl)-2(1H)-pyrimidinone
4,6-Bis(trifluoromethyl)-2(1H)-pyrimidinone
Formel: C₆H₂F₆N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25978116
CAS-nummer: 193068-48-3