(R)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC450123-1G PC450123-250MG
APOSPC450123-1GEA 6680 DKK
APOSPC450123-1G APOSPC450123-250MG
(R)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
(R)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Formel: C₉H₁₂FNO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16293363
CAS-nummer: 1213398-74-3