Perfluoro(2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecan)amide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450122-1G PC450122-5G
APOSPC450122-1GEA 1810 DKK
APOSPC450122-1G APOSPC450122-5G
Perfluoro(2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecan)amide
Perfluoro(2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecan)amide
Formel: C₁₂H₂F₂₃NO₄
Kogepunkt: 94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19442118
CAS-nummer: 51445-02-4