5-Bromo-1,1,1-trifluoropentane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450116-1G PC450116-5G
APOSPC450116-1GEA 1180 DKK
APOSPC450116-1G APOSPC450116-5G
5-Bromo-1,1,1-trifluoropentane
5-Bromo-1,1,1-trifluoropentane
Formel: C₅H₈BrF₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07780194
CAS-nummer: 54932-74-0