3-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450114-1G PC450114-5G
APOSPC450114-1GEA 1150 DKK
APOSPC450114-1G APOSPC450114-5G
3-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-one
3-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-one
Formel: C₁₀H₉F₃N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18074385
CAS-nummer: 1309602-02-5