2-Bromo-2,2-difluoro-1-phenylethanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450099-1G PC450099-250MG
APOSPC450099-1GEA 9240 DKK
APOSPC450099-1G APOSPC450099-250MG
2-Bromo-2,2-difluoro-1-phenylethanol
2-Bromo-2,2-difluoro-1-phenylethanol
Formel: C₈H₇BrF₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18074357
CAS-nummer: 74492-28-7