(1,1-Difluoroethyl)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC450090-1G PC450090-5G
APOSPC450090-1GEA 2310 DKK
APOSPC450090-1G APOSPC450090-5G
(1,1-Difluoroethyl)benzene
(1,1-Difluoroethyl)benzene
Formel: C₈H₈F₂
Molekylvægt: 142.146 g/mol
Kogepunkt: 67 °C (47 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11975315
CAS-nummer: 657-35-2
UN nummer: 1993
ADR: 3 III