N,O-Bis(2,2,2-trifluoroethyl)-4-aminophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450089-1G PC450089-250MG
APOSPC450089-1GEA 1700 DKK
APOSPC450089-1G APOSPC450089-250MG
N,O-Bis(2,2,2-trifluoroethyl)-4-aminophenol
N,O-Bis(2,2,2-trifluoroethyl)-4-aminophenol
Formel: C₁₀H₉F₆NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18074427
CAS-nummer: 1309602-67-2