Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)orthoformate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-[Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)methoxy]-1,1,1,2,2-pentafluoropropane
PC450081-1G PC450081-5G
APOSPC450081-1GEA 2130 DKK
APOSPC450081-1G APOSPC450081-5G
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)orthoformate
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)orthoformate
Formel: C₁₀H₇F₁₅O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22123976
CAS-nummer: 917379-07-8