Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl] sulphate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450078-1G
PC450078-250MG
APOSPC450078-1GEA
2140
DKK
APOSPC450078-1G
APOSPC450078-250MG
Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl] sulphate
Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl] sulphate
Formel:
C₁₄H₈F₆O₄S Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD24842696 CAS-nummer: 1417220-66-6 |