Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl] sulphate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450078-1G PC450078-250MG
APOSPC450078-1GEA 2140 DKK
APOSPC450078-1G APOSPC450078-250MG
Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl] sulphate
Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl] sulphate
Formel: C₁₄H₈F₆O₄S
Molekylvægt: 386.266 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24842696
CAS-nummer: 1417220-66-6