(S)-1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450076-1G PC450076-250MG
APOSPC450076-1GEA 10720 DKK
APOSPC450076-1G APOSPC450076-250MG
(S)-1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
(S)-1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Formel: C₉H₁₂FNO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16295037
CAS-nummer: 1980007-86-0