4-Bromo-1,1-difluorocyclohexane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC450063-1G PC450063-250MG
APOSPC450063-1GEA 5750 DKK
APOSPC450063-1G APOSPC450063-250MG
4-Bromo-1,1-difluorocyclohexane
4-Bromo-1,1-difluorocyclohexane
Formel: C₆H₉BrF₂
Kogepunkt: 49…50 °C (11 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13189572
CAS-nummer: 1196156-51-0