Ethyl 2,2-difluoro-3-hydroxyhexanoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450060-1G PC450060-250MG
APOSPC450060-1GEA 6500 DKK
APOSPC450060-1G APOSPC450060-250MG
Ethyl 2,2-difluoro-3-hydroxyhexanoate
Ethyl 2,2-difluoro-3-hydroxyhexanoate
Formel: C₈H₁₄F₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16749399
CAS-nummer: 156544-72-8