4,6-Bis(hydroxy)-4.6-bis(trifluoromethyl)tetrahydropyrimidine-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450056-1G PC450056-250MG
APOSPC450056-1GEA 2040 DKK
APOSPC450056-1G APOSPC450056-250MG
4,6-Bis(hydroxy)-4.6-bis(trifluoromethyl)tetrahydropyrimidine-2-one
4,6-Bis(hydroxy)-4.6-bis(trifluoromethyl)tetrahydropyrimidine-2-one
Formel: C₆H₆F₆N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26408135
CAS-nummer: 281189-80-8