1-(4-Chlorophenyl)-1-fluoroethene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450053-100MG PC450053-1G PC450053-250MG
APOSPC450053-100MGEA 601 DKK
APOSPC450053-100MG APOSPC450053-1G APOSPC450053-250MG
1-(4-Chlorophenyl)-1-fluoroethene
1-(4-Chlorophenyl)-1-fluoroethene
Formel: C₈H₆ClF
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22123956
CAS-nummer: 106263-12-1