Perfluoro-2-propanesulphonyl fluoride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC450051-1G PC450051-5G
APOSPC450051-1GEA 2660 DKK
APOSPC450051-1G APOSPC450051-5G
Perfluoro-2-propanesulphonyl fluoride 97%
Perfluoro-2-propanesulphonyl fluoride
Formel: C₃F₈O₂S
Kogepunkt: 34…40 °C
Smeltepunkt: –59 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20489409
CAS-nummer: 14856-91-8
UN nummer: 3265
ADR: 8,II