3-(Trifluoromethyl)phenyl fluorosulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450050-100MG PC450050-250MG
APOSPC450050-100MGEA 819 DKK
APOSPC450050-100MG APOSPC450050-250MG
3-(Trifluoromethyl)phenyl fluorosulphonate
3-(Trifluoromethyl)phenyl fluorosulphonate
Formel: C₇H₄F₄O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24842695
CAS-nummer: 1417220-63-3