4-(2-Fluoroethyl)piperidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC450041-100MG PC450041-250MG
APOSPC450041-100MGEA 866 DKK
APOSPC450041-100MG APOSPC450041-250MG
4-(2-Fluoroethyl)piperidine hydrochloride
4-(2-Fluoroethyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₇H₁₄FN·ClH
Molekylvægt: 167.652 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27918502
CAS-nummer: 184044-25-5