(1-Fluoroprop-1-en-1-yl)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450040-100MG PC450040-250MG
APOSPC450040-100MGEA 1040 DKK
APOSPC450040-100MG APOSPC450040-250MG
(1-Fluoroprop-1-en-1-yl)benzene
Formel: C₉H₉F
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22377929
CAS-nummer: 75321-94-7