4,6-Bis(hydroxy)-4.6-bis(trifluoromethyl)tetrahydropyrimidine-2-thione
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450037-100MG PC450037-250MG
APOSPC450037-100MGEA 866 DKK
APOSPC450037-100MG APOSPC450037-250MG
4,6-Bis(hydroxy)-4.6-bis(trifluoromethyl)tetrahydropyrimidine-2-thione
4,6-Bis(hydroxy)-4.6-bis(trifluoromethyl)tetrahydropyrimidine-2-thione
Formel: C₆H₆F₆N₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26408204
CAS-nummer: 1820712-27-3