Ethyl 2,2-difluoro-2-(3,4-dichlorophenyl)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450025-250MG PC450025-1G
APOSPC450025-250MGEA 1040 DKK
APOSPC450025-250MG APOSPC450025-1G
Ethyl 2,2-difluoro-2-(3,4-dichlorophenyl)acetate
Ethyl 2,2-difluoro-2-(3,4-dichlorophenyl)acetate
Formel: C₁₀H₈Cl₂F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01937334
CAS-nummer: 56177-76-5