6-Chloro-2,3-difluorobenzotrifluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450023-1G PC450023-250MG
APOSPC450023-1GEA 6610 DKK
APOSPC450023-1G APOSPC450023-250MG
6-Chloro-2,3-difluorobenzotrifluoride
6-Chloro-2,3-difluorobenzotrifluoride
Formel: C₇H₂ClF₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12922577
CAS-nummer: 1208076-15-6