3,4-Dichloro-1,1,1,3-tetrafluorobutane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC450022-25G PC450022-5G
APOSPC450022-25GEA 2790 DKK
APOSPC450022-25G APOSPC450022-5G
3,4-Dichloro-1,1,1,3-tetrafluorobutane
3,4-Dichloro-1,1,1,3-tetrafluorobutane
Formel: C₄H₄Cl₂F₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18074324
CAS-nummer: 1227947-61-6