1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC450011-1G PC450011-250MG
APOSPC450011-1GEA 6000 DKK
APOSPC450011-1G APOSPC450011-250MG
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)benzene
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₉H₉F₃
Molekylvægt: 174.163 g/mol
Kogepunkt: 52 °C (6 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24842561
CAS-nummer: 27190-70-1
UN nummer: 1993
ADR: 3 III