2-Chloro-3,5-difluorobenzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2-Chloro-3,5-difluorophenyl)methanol
PC44896-1G PC44896-250MG PC44896-5G
APOSPC44896-1GEA 436 DKK
APOSPC44896-1G APOSPC44896-250MG APOSPC44896-5G
2-Chloro-3,5-difluorobenzyl alcohol 95%
2-Chloro-3,5-difluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅ClF₂O
Molekylvægt: 178.564 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28520352
CAS-nummer: 1785519-54-1