2-[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4485-1G PC4485-5G
APOSPC4485-1GEA 2100 DKK
APOSPC4485-1G APOSPC4485-5G
2-[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formel: C₁₆H₁₀BrF₃N₂OS·BrH
Smeltepunkt: 235…240 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08458095
CAS-nummer: 1210389-46-0