2-(4-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4484-1G PC4484-5G
APOSPC4484-1GEA 785 DKK
APOSPC4484-1G APOSPC4484-5G
2-(4-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-(4-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formel: C₁₅H₁₁FN₂OS·BrH
Smeltepunkt: 205…210 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08458094
CAS-nummer: 1211182-74-9