2-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC448004-1G PC448004-250MG PC448004-5G
APOSPC448004-1GEA 1430 DKK
APOSPC448004-1G APOSPC448004-250MG APOSPC448004-5G
2-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridine 95%
2-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridine
Formel: C₆H₄BrF₂NO
Molekylvægt: 224.003 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185840
CAS-nummer: 947249-27-6