6-Bromo-7-fluoroquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC448001-1G PC448001-10G PC448001-5G
APOSPC448001-1GEA 898 DKK
APOSPC448001-1G APOSPC448001-10G APOSPC448001-5G
6-Bromo-7-fluoroquinoline
6-Bromo-7-fluoroquinoline
Formel: C₉H₅BrFN
Molekylvægt: 226.045 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13181511
CAS-nummer: 127827-52-5