Trifluoropyruvic acid monohydrate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4477-5G PC4477-25G
APOSPC4477-5GEA 2570 DKK
APOSPC4477-5G APOSPC4477-25G
Trifluoropyruvic acid monohydrate
Trifluoropyruvic acid monohydrate
Formel: C₃HF₃O₃·H₂O
Smeltepunkt: 122…125 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038370
CAS-nummer: 10321-14-9
UN nummer: 1759
ADR: 8,III