α-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(1-Aminoethyl)benzotrifluoride, 1-(2-Trifluoromethylphenyl)ethylamine, 1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
PC4462-1G PC4462-5G PC4462-250MG
APOSPC4462-1GEA 676 DKK
APOSPC4462-1G APOSPC4462-5G APOSPC4462-250MG
α-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
α-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₉H₁₀F₃N
Kogepunkt: 68…72 °C (7,8 mm Hg)
Flammepunkt: 79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038876
CAS-nummer: 273384-78-4