3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamide 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC446186-1G PC446186-5G
APOSPC446186-1GEA 4570 DKK
APOSPC446186-1G APOSPC446186-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamide 95+%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamide
Formel: C₇H₄ClF₃N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00231793
CAS-nummer: 338758-69-3