(3-Fluorophenoxy)acetonitrile 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC446175-10G PC446175-1G PC446175-5G
APOSPC446175-10GEA 1860 DKK
APOSPC446175-10G APOSPC446175-1G APOSPC446175-5G
(3-Fluorophenoxy)acetonitrile 95+%
(3-Fluorophenoxy)acetonitrile
Formel: C₈H₆FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09928980
CAS-nummer: 135290-20-9