4-Chloro-3-fluorobenzenesulphonyl chloride 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC446151-1G PC446151-5G
APOSPC446151-1GEA 861 DKK
APOSPC446151-1G APOSPC446151-5G
4-Chloro-3-fluorobenzenesulphonyl chloride 95+%
4-Chloro-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₃Cl₂FO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09859891
CAS-nummer: 942035-77-0