3-Cyano-5-methyl-2-(trifluoromethyl)furan 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC446086-1G PC446086-5G
APOSPC446086-1GEA 861 DKK
APOSPC446086-1G APOSPC446086-5G
3-Cyano-5-methyl-2-(trifluoromethyl)furan 95+%
3-Cyano-5-methyl-2-(trifluoromethyl)furan
Formel: C₇H₄F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00525589
CAS-nummer: 1053656-28-2