5-Bromomethyl-4-methyl-2-(4-trifluoromethyl-phenyl)-thiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC446072-1G PC446072-250MG
APOSPC446072-1GEA 3350 DKK
APOSPC446072-1G APOSPC446072-250MG
5-Bromomethyl-4-methyl-2-(4-trifluoromethyl-phenyl)-thiazole
5-Bromomethyl-4-methyl-2-(4-trifluoromethyl-phenyl)-thiazole
Formel: C₁₂H₉BrF₃NS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115403
CAS-nummer: 439134-78-8