2-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-acetamidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC446066-1G PC446066-5G
APOSPC446066-1GEA 2310 DKK
APOSPC446066-1G APOSPC446066-5G
2-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-acetamidine hydrochloride
2-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-acetamidine hydrochloride
Formel: C₈H₇ClF₃N₃·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19981494
CAS-nummer: 1332495-31-4