2-Phenyl-5-trifluoromethyl-[1,3,4]oxadiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC446060-1G PC446060-500MG
APOSPC446060-1GEA 2380 DKK
APOSPC446060-1G APOSPC446060-500MG
2-Phenyl-5-trifluoromethyl-[1,3,4]oxadiazole
2-Phenyl-5-trifluoromethyl-[1,3,4]oxadiazole
Formel: C₉H₅F₃N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00488311
CAS-nummer: 298207-18-8