2,6-Bis-trifluoromethyl-nicotinic acid ethyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC446059-1G PC446059-5G
APOSPC446059-1GEA 1510 DKK
APOSPC446059-1G APOSPC446059-5G
2,6-Bis-trifluoromethyl-nicotinic acid ethyl ester
2,6-Bis-trifluoromethyl-nicotinic acid ethyl ester
Formel: C₁₀H₇F₆NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13190031
CAS-nummer: 1095211-28-1