2-Chloromethyl-5-trifluoromethyl-benzothiazole 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC446043-100MG PC446043-250MG
APOSPC446043-100MGEA 1320 DKK
APOSPC446043-100MG APOSPC446043-250MG
2-Chloromethyl-5-trifluoromethyl-benzothiazole 90%
2-Chloromethyl-5-trifluoromethyl-benzothiazole
Formel: C₉H₅ClF₃NS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11040746
CAS-nummer: 110704-50-2